Cuve d'électrophorèse verticale mini, SE250 Mighty Small II
Fournisseur: Hoefer
HOEFSE250-10A-1.5EA 710 EUR InStock
HOEFSE250-10A-1.5 HOEFSE250 HOEFSE250-10A-.75
Cuve d'électrophorèse verticale mini, SE250 Mighty Small II
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse verticale
La cuve d'électrophorèse verticale mini SE250 Mightly Small II est conçue pour un criblage et une séparation rapides.
  • Taille de plaque de verre maximale de 10×8 cm
  • Refroidissement actif efficace permettant de garantir des bandes nettes
  • Rapide et facile à assembler
  • Nécessite une quantité minime de tampon
  • Peut facilement être mis à niveau vers la version SE260 (avec accessoires en option) permettant d'accepter à la fois les gels 10×8 et 10×10,5 cm, ce qui offre une large variété d'options de gels pré-coulés
Information de livraison: le système complet inclut une chambre de tampon inférieure, une chambre de tampon supérieure/système principal de refroidissement, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, berceau de coulage avec jeu de joints d'étanchéité, 2 ensembles d'attaches de coulage, 4 cames, 10 plaques de verre rectangulaires (10×8 cm), 2 plaque en alumine à encoches (10×8 cm), 4 pinces à ressort, 2 peignes (10 puits, épaisseur 0,75 mm), 4 espaceurs en T (épaisseur 0,75 mm), 2 autocollants de positionnement et joint en gel. L'unité de base inclut les mêmes éléments que ci-dessus, sans les peignes, espaceurs et système de coulage, qui peuvent être commandés séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité