Magnetic stirring bars, glass-covered
Fournisseur: COWIE
001.1219 001.1250
COWI001.1219EA 61.4 EUR InStock
COWI001.1219 COWI001.1250
Magnetic stirring bars, glass-covered
Agitateurs Barreaux magnétiques
Magnetic stirring bars designed for use with very abrasive media which may erode PTFE.
  • Cylindrical in shape with Alnico V magnetic core
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité