Screw caps, glass filled, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
WHEAW224600EA 525 EUR InStock
WHEAW224600
Screw caps, glass filled, WHEATON®
Capuchons Bouchons pour flacons
Open top polypropylene glass-filled cap.
  • Provides greater heat resistance than other PP caps
  • PTFE / silicone septa bonded to cap
  • Ideal for EPA samples
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité