Flacons à sertir 11 mm, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
WHEA223682EA 298 EUR InStock
WHEA223692 WHEA223682
Flacons à sertir 11 mm, WHEATON®
Fioles
These vials are made of type I borosilicate glass. They can be used in most autosamplers.
Conditionnement: Packaged in shrink-wrapped trays of 100 for convenience and cleanliness.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité