L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
PIG® absorbent pillows
Fournisseur: NEW PIG
PIL201 PIL204 PIL205
121-0539EA 130 EUR InStock
121-0539 NEWPPIL204 NEWPPIL205
PIG® absorbent pillows
Matériaux absorbants
Add extra absorbency to your spill cleanup efforts with high-capacity PIG Pillows. Also great for steady leaks and drips.
  • Pillow has large surface area, high capacity and fast-wicking filler to quickly soak up liquids
  • Polypropylene skin resists tearing; reduces dust and holds in liquid, even when saturated
  • Cellulose filler is highly absorbent for long-term use or big spill cleanup
  • Compact design is great for catching persistent drips and leaks in small spaces or adding absorbency for spill response
  • Absorbs and retains oils, coolants, solvents and water;
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité