Spectra/Por® Micro-dialysis Hollow Fibers
Fournisseur: Spectrum
Spectra/Por®
SPEC132294EA 213 EUR InStock
SPEC132294
Spectra/Por® Micro-dialysis Hollow Fibers
Tuyaux Membranes de dialyse
The implantation of individual micro-dialysis hollow fibers is an ideal step in the recovery or introduction of micro-quantity biologicals or pharmaceutical materials in a localized tissue environment. Following sample injection into the lumen via syringe, the fiber ends may be sealed with epoxy for implantation.
Supplied in cut lengths of 152 mm (6").
Supplied in cut lengths of 152 mm (6").
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité