L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bottle top burettes
Fournisseur: VITLAB
1620506 1620507
613-2167EA 1240 EUR InStock
613-2167 613-2168
Bottle top burettes
Distributeurs pour flacons
The continuous bottle-top burette enables continuous titration, which leads to rapid, convenient, and accurate results.
  • Long operating life from two easily-replaced micro-batteries 1,5 V
  • Large, easy-to-read digits
  • Simple, media-specific readjustment via keypad
  • Continuous and precise regulation of titration speed with a large practical thumbwheel
  • Reduced titrant waste with innovative recirculation valve
  • Adaptable to bottles of different sizes
  • Telescopic discharge tube which can be adjusted in both height and length
  • Telescopic, extractable intake tube adapts
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Précision Volume Imprécision Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
≤±0,2 % 25 ml ≤0,1 % 1 613-2167
≤±0,2 % 50 ml ≤0,1 % 1 613-2168
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité