Colonnes HPLC, Acclaim™ Surfactant Plus
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
078960 078950 078951 078952 078953 078954 078955 078959 078956 082768 082767
555-7515EA 236 EUR InStock
555-7515 554-4465 554-4466 554-4467 554-4468 554-4469 554-4470 555-7514 554-4503 555-7379 555-7378
Colonnes HPLC, Acclaim™ Surfactant Plus
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes ont été spécialement conçues pour la séparation HPLC des tensioactifs anioniques, non ioniques, cationiques et amphotériques utilisés dans une large gamme d'échantillons, tels que les produits du client, les produits pharmaceutiques, agro-alimentaires et les boissons, les échantillons environnementaux, etc.
  • La polarité unique permet une bien meilleure résolution par rapport aux colonnes C18 classiques
  • Conçu pour une utilisation avec des détecteurs d'aérosols chargés et des spectromètres de masse
  • Peut être utilisé avec des détecteurs à diffusion de lumière, des détecteurs par suppression de conductivité et des détecteurs UV-Vis
Type de particule : silice sphérique, ultra-pure
Phase greffée : phase inversée en mode mixte et échange d'anions
Hydrophobicité : modérée à faible
Teneur en carbone : 5%
Plage de pH : 2,5 à 7,5
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité