Bacs, collecteurs de déchets
Fournisseur: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
1621 1622 1625
119-1008EA 660 EUR InStock
119-1008 119-1015 119-1004
Bacs, collecteurs de déchets
Bidons de sécurité
Insert made of borosilicate glass 3.3. Ideal for storage and transport of aggressive waste in laboratories.
  • Good tipping stability
  • Glass is resistant to all kind of chemicals
  • Very good temperature resistance
Certifications: In accordance with DIN 12111, DIN 12116, DIN 52322.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité