Gants de protection contre les coupures, Aracut® Sleeves II
Fournisseur: Honeywell Safety
Aracut® Sleeves II
112-2918EA 23.5 EUR InStock
112-2918
Gants de protection contre les coupures, Aracut® Sleeves II
Tenue de travail
Cette manchette tricotée en Kevlar® avec passe-pouce et renfort en cuir est conçue pour la manutention d'objets acérés et chauds dans une atmosphère sèche.
  • Fibres Kevlar® pour une bonne résistance aux coupures et une protection contre les dangers thermiques (chaleur de contact)
  • Passage entre le pouce et l'index pour un meilleur maintien de la manchette
  • Renfort en croûte de cuir bovin pour une meilleure protection de l'avant-bras
  • Double épaisseur (Kevlar® 2 fils) pour une performance mécanique et thermique accrue de la manchette
Pour les industries du verre et du papier, ainsi que pour l'industrie automobile et les équipementiers automobiles.
Gauge: 10
Certifications: EN 388 (4443), EN 407 (X2XXXX) ; Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité