Cork borer sets
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41593006 41593012
HECH41593006EA 71.6 EUR InStock
HECH41593006 HECH41593012
Cork borer sets
Perce-bouchons
These cork borers are made of nickel-plated brass tubes with handles.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité