Disposable particle filtering respirators, FFP1/FFP2/FFP3, Comfort range
Fournisseur: Honeywell Safety
Honeywell® Comfort
111-1272EA 41.3 EUR InStock
111-1272 111-3533 111-1269
Disposable particle filtering respirators, FFP1/FFP2/FFP3, Comfort range
Respirateurs Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Ces masques de protection contre les poussières, brouillards et fumées sans latex, sans silicone, sans PVC légers s'utilisent dans les industries du textile, la construction, le fer et l'acier.
Ces masques de protection contre les poussières, brouillards et fumées sans latex, sans silicone, sans PVC légers s'utilisent dans les industries du textile, la construction, le fer et l'acier.
  • Coque semie-rigide pour une forme maintenue même dans les environnements humides
  • Pont de nez préformé, de couleur pour un meilleur ajustement et une identification instantanée du niveau de protection de l'appareil respiratoire
  • Grand volume intérieur pour un meilleur confort et une communication plus facile
  • Double élastiques très flexibles et résistantes, agrafés sur la partie externe de la zone de respiration du masque pour une meilleure étanchéité et un confort utilisateur
  • Coque semie-rigide pour une forme maintenue même dans les environnements humides
  • Pont de nez préformé, de couleur pour un meilleur ajustement et une identification instantanée du niveau de protection de l'appareil respiratoire
  • Grand volume intérieur pour un meilleur confort et une communication plus facile
  • Double élastiques très flexibles et résistantes, agrafés sur la partie externe de la zone de respiration du masque pour une meilleure étanchéité et un confort utilisateur
EN 149:2001
Certifications: EN 149:2001
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité