Cuve de coloration
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41201042 41202042
HECH41201042EA 183 EUR InStock
HECH41201042 HECH41202042
Cuve de coloration
Pots Cuves de coloration
Staining system contains staining jar with ground-in cover with knob made of glass, rack and handle made from stainless steel.
Suitable for 26 mm wide microscopic slides. Ideal for serial stainings, especially for the method according to Papanicolaou.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité