Flacons aspirants avec bouchons à vis et robinets d'arrêt
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
5.611.001 5.611.002 5.611.005 5.611.010
WITG5.611.001EA 144 EUR InStock
WITG5.611.001 WITG5.611.002 WITG5.611.005 WITG5.611.010
Flacons aspirants avec bouchons à vis et robinets d'arrêt
Flacons Flacons à décanter
Verre borosilicaté, transparent, col étroit.
  • Avec bouchon à vis GL 45
  • Tubes à filetage GL 32 et robinet à soupape
  • Bonne résistance aux produits chimiques et à la température
Certifications: DIN 12037
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité