Funnels, powder
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
5.790.004 5.790.001
WITG5.790.004EA 19.2 EUR InStock
WITG5.790.004 WITG5.790.001
Funnels, powder
Entonnoirs Entonnoirs à poudre
Powder funnels, made of DURAN® borosilicate glass 3.3, with short wide stem.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité