Woulff bottles
Fournisseur: Witeg
WITG5.802.001EA 179 EUR InStock
WITG5.802.001
Woulff bottles
Flacons Flacons de Woulff
Made of borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion gives relatively high resistance to temperature changes
Two side necks with GL 18 thread, center neck with GL 25 thread. With bottom tubulature with screw cap and olive for tubing connection.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité