Measuring cylinders, tall form, PP
Fournisseur: Witeg
612-4151EA 3.3 EUR InStock
612-4151
Measuring cylinders, tall form, PP
Éprouvettes Éprouvettes graduées
PP, highly translucent, tall form.
  • Pouring spout, pentagonal base assures excellent stability
  • Non-wetting walls, absolutely no meniscus formation, very good chemical resistance
  • Permanent, embossed graduations
Certifications: ISO 6706, BS 5404
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité