Automatic burettes, Schilling pattern, PMMA, class B
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
7.010.125 7.010.150
661-2405EA 111 EUR InStock
661-2405 661-2410
Automatic burettes, Schilling pattern, PMMA, class B
Burettes
Automatic burettes, class DIN-B, short line graduation, clear plastic (PMMA).
  • Push button enabling a precise titration
  • Complete with polyethylene reservoir
  • Included with a stable base
  • Automatic zero point
Liquid delivery time 30 to 60 seconds, without waiting time.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité