Beakers, tall form
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
8.601.050 8.601.100
WITG8.601.050EA 0 EUR InStock
WITG8.601.050 WITG8.601.100
Beakers, tall form
Béchers
Quartz glass, with spout.
  • High thermal shock resistance with low thermal expansion
  • High transmission from the UV to the IR spectrum range
  • High chemical resistance and purity
  • High electrical insulation properties
  • High radiation resistance
  • High temperature resistance and softening temperature
The combination of the special thermal, electrical, chemical, mechanical and optical properties in a single material makes quartz glass indispensible for high-technology applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité