Flasks, round bottom, narrow neck, with beaded rim
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
8.609.025 8.609.100 8.609.250
WITG8.609.025EA 0 EUR InStock
WITG8.609.025 WITG8.609.100 WITG8.609.250
Flasks, round bottom, narrow neck, with beaded rim
Ballons Flacons à fond rond
Quartz glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Marked with capacity and a white labelling area.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité