Burettes, robinet latéral, Schellbach, avec certificat individuel USP ou certificat d'étalonnage DAkkS, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
USP13844 USP13847 USP13848 DAKKS13848 DAKKS13847 DAKKS13844
BRNDUSP13844EA 187 EUR InStock
BRNDUSP13844 BRNDUSP13847 BRNDUSP13848 BRNDDAKKS13848 BRNDDAKKS13847 BRNDDAKKS13844
Burettes, robinet latéral, Schellbach, avec certificat individuel USP ou certificat d'étalonnage DAkkS, BLAUBRAND®
Burettes
Verre borosilicaté 3.3, axe en PTFE, classe AS.
  • Étalonné pour la distribution (TD, Ex)
  • Bande Schellbach, anneaux de marquage aux principales graduations
  • Repères et inscriptions très contrastés en émail bleu représentant la combinaison de résistance et lisibilité optimale
Longueur : 800 mm
Longueur : 800 mm
Certifications: DIN EN ISO 385
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité