L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Flacons de laboratoire/milieu de culture, col étroit, ronds, verre borosilicaté, avec bouchon à vis
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41330112 41330118 41330124 41330130 41330148 41330142 41330136
HECH41330112EA 6.4 EUR InStock
HECH41330112 HECH41330118 HECH41330124 HECH41330130 HECH41330148 HECH41330142 HECH41330136
Flacons de laboratoire/milieu de culture, col étroit, ronds, verre borosilicaté, avec bouchon à vis
Flacons Flacons en verre
Borosilicate glass 3,3, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Round, with graduations, DIN GL 45 thread, pouring ring and blue PP screw cap.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité