Laboratory bottles, wide neck, with screw cap and GL 45 thread
Fournisseur: Hecht
HECH41331130EA 50.3 EUR InStock
HECH41331130 HECH41331124
Laboratory bottles, wide neck, with screw cap and GL 45 thread
Flacons Flacons en verre
Borosilicate glass, amber, coated.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With screw cap and pouring ring.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité