Soxhlet extractors
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41155018 41155036
HECH41155018EA 98.7 EUR InStock
HECH41155018 HECH41155036
Soxhlet extractors
Extracteurs Extracteurs Soxhlet
Borosilicate glass.
  • Excellent temperature resistance
  • Excellent temperature resistance
The solvent is recirculated continuously and distilled from the extracted sample before contacting the solid again. The extract is concentrated in the distillation flask. The method allows an effective separation with relatively small amounts of extracting solvents.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité