Double tube end fittings, BOLA
Fournisseur: Bohlender
F703-04 F703-02
BOHLF703-04EA 216 EUR InStock
BOHLF703-04 BOHLF703-02
Double tube end fittings, BOLA
Fixations Accouplements
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from -200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conform
With two male threads UNF ¼" 28 G.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité