L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Filtering flasks with glass hose connection
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41270036 41270042 41270048 41270054
HECH41270036EA 68.5 EUR InStock
HECH41270036 HECH41270042 HECH41270048 HECH41270054
Filtering flasks with glass hose connection
Ballons Fioles à vide
Flasks for vacuum use, made of DURAN® borosilicate glass.
  • Erlenmeyer shape
  • Olive hose connection Ø 11 mm
  • Does not conform to the 'Equipment and product safety regulations'
ISO 6556
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité