Miniature screw-in adaptors, BOLA
Fournisseur: Bohlender
F716-08 F716-06 F716-04 F716-02
BOHLF716-08EA 62.1 EUR InStock
BOHLF716-08 BOHLF716-06 BOHLF716-04 BOHLF716-02
Miniature screw-in adaptors, BOLA
Raccords et connecteurs
Adaptor made of PTFE for transition from female thread UNF ¼" 28 G to male thread NPT ¹/₈" or NPT ¼".
  • Temperature resistance: from –200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité