Dropping bottles TK, glass
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41319012 41318012 41318006 41319006
HECH41319012EA 11.9 EUR InStock
HECH41319012 HECH41318012 HECH41318006 HECH41319006
Dropping bottles TK, glass
Flacons Flacons compte-gouttes
Glass.
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications that do not involve high thermal stresses
  • Amber coloured to protect light sensitive substances
Dropping bottles avalaible in clear and amber format with flat glass stopper.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité