Potassium permanganate 0,1% en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
15059.2700 15059.3100 15059.5120
KRAF15059.2700EA 0 EUR InStock
KRAF15059.2700 KRAF15059.3100 KRAF15059.5120
Potassium permanganate 0,1% en solution aqueuse pour analyses
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité