3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-méthyl-1H-purine-2,6-dione
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
13347-100 13347-250 13347-500
CAYM13347-100EA 64.5 EUR InStock
CAYM13347-100 CAYM13347-250 CAYM13347-500
3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-méthyl-1H-purine-2,6-dione
3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-méthyl-1H-purine-2,6-dione
Formule: C₁₀H₁₄N₄O₂
Point de fusion: 200…201 °C
Numéro MDL: MFCD00005584
Numéro CAS: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité