Potassium permanganate 0,05% en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
14808.2700 14808.3100 14808.5120
KRAF14808.2700EA 0 EUR InStock
KRAF14808.2700 KRAF14808.3100 KRAF14808.5120
Potassium permanganate 0,05% en solution aqueuse pour analyses
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité