4-Fluoro-3-trifluorométhylphénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-Fluoro-3-trifluoromethylphenol
F0754-25G F0754-5G
TCIAF0754-25GEA 179 EUR InStock
TCIAF0754-25G TCIAF0754-5G
4-Fluoro-3-trifluorométhylphénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Fluoro-3-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00043875
Numéro CAS: 61721-07-1
EINECS: 432-560-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c62b6cd800229603d5d19eedcd6a52ffa01e6b7&vid=2c62b6cd800229603d5d19eedcd6a52ffa01e6b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité