3-Méthoxythiobenzamide
Fournisseur: Cayman Chemical
10553-500 10553-1 10553-5
CAYM10553-500EA 34.9 EUR InStock
CAYM10553-500 CAYM10553-1 CAYM10553-5
3-Méthoxythiobenzamide
3-Méthoxythiobenzamide
Formule: C₈H₉NOS
Numéro MDL: MFCD04627361
Numéro CAS: 64559-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité