4-Méthoxythiobenzamide
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 4-Methoxybenzothioamide
10552-500 10552-1 10552-5
CAYM10552-500EA 36.2 EUR InStock
CAYM10552-500 CAYM10552-1 CAYM10552-5
4-Méthoxythiobenzamide
4-Méthoxythiobenzamide
Formule: C₈H₉NOS
MW: 167,23 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155 °C
Numéro MDL: MFCD00040993
Numéro CAS: 2362-64-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité