2,3-Dichloroanisole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2306-25G D2306-500G
TCIAD2306-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD2306-25G TCIAD2306-500G
2,3-Dichloroanisole ≥97.0% (par GC)
2,3-Dichloroanisole
Formule: C₇H₆Cl₂O
Point d'ébullition: 128 °C (20 -rr)
Point de fusion: 31…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000545
Numéro CAS: 1984-59-4
EINECS: 217-853-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a89d372e9ceed4a7b7909da95844b46463447b65&vid=b64ca5a0b302d51e7e7fa28e43ed27cfc747bc03&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité