2-Methylbenzamidoxime
Fournisseur: Cayman Chemical
13002-500 13002-1 13002-5
CAYM13002-500EA 54.2 EUR InStock
CAYM13002-500 CAYM13002-1 CAYM13002-5
2-Methylbenzamidoxime
2-Methylbenzamidoxime
Formule: C₈H₁₀N₂O
Numéro CAS: 40312-14-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité