2,4-Xylénol pour la synthèse
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: 2,4-Diméthylphénol
KRAF21156.3700EA 0 EUR InStock
KRAF21156.3700 KRAF21156.1700
2,4-Xylénol pour la synthèse
2,4-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 210,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25 °C
Densité: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 80…95 °C
Numéro MDL: MFCD00002233
Numéro CAS: 105-67-9
ONU: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité