2-Fluoro-4-pyridone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31697.MDEA 94.3 EUR InStock
H31697.MD H31697.03
2-Fluoro-4-pyridone ≥97%
2-Fluoro-4-pyridone
Formule: C₅H₄FNO
MW: 113,09 g/mol
Point de fusion: 146…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114159
Numéro CAS: 22282-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité