3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenol
007347-5G 007347-25G
FLUO007347-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007347-5G FLUO007347-25G
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenol
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenol
Formule: C₈H₆F₄O₂
Numéro MDL: MFCD00153276
Numéro CAS: 53997-99-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité