2-(Trimethylacetyl)thiophene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one
L07560.06 L07560.14
L07560.06EA 98.2 EUR InStock
L07560.06 L07560.14
2-(Trimethylacetyl)thiophene ≥98%
2-(Trimethylacetyl)thiophene
Purity: 98% CAS No.: 20409-48-7 Molecular Formula: C9H12OS Formula Weight: 168.26 Flash Point: 99°(210°F) Refractive Index: 1.5350 Boiling Point: 114-116°/14mm Beilstein Reference: 116243 MDL No.: MFCD00051668
Formule: C₉H₁₂OS
MW: 168,26 g/mol
Point d'ébullition: 114…116 °C (14 mmHg)
Densité: 1.07
Point d'éclair: 99 °C (210 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051668
Numéro CAS: 20409-48-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité