Tripalmitin (glycerol tripalmitate) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10922.06 A10922.14 A10922.03
A10922.06EA 118 EUR InStock
A10922.06 A10922.14 A10922.03
Tripalmitin (glycerol tripalmitate) ≥98%
Tripalmitin (glycerol tripalmitate)
Purity: 98% CAS No.: 555-44-2 Molecular Formula: C51H98O6 Formula Weight: 807.34 Melting Point: 60-64° MDL No.: MFCD00008995
Formule: C₅₁H₉₈O₆
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008995
Numéro CAS: 555-44-2
EINECS: 209-098-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité