Tristearin (glycerol tristearate) ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAG0212-250GEA 175 EUR InStock
TCIAG0212-250G TCIAG0212-25G
Tristearin (glycerol tristearate) ≥80.0% (par GC)
Tristearin (glycerol tristearate)
Formule: C₅₇H₁₁₀O₆
MW: 891,4797 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036230
Numéro CAS: 555-43-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/51/28969851.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 66.0 to 74.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité