tert-Butylmalonate de diéthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L09131.06 L09131.14
L09131.06EA 150 EUR InStock
L09131.06 L09131.14
tert-Butylmalonate de diéthyle ≥97%
tert-Butylmalonate de diéthyle
Purity: 97% CAS No.: 759-24-0 Molecular Formula: C11H20O4 Formula Weight: 216.28 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4250 Boiling Point: 102-104°/11mm Beilstein Reference: 1781709 MDL No.: MFCD00009152
Formule: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216,28 g/mol
Point d'ébullition: 102…104 °C (11 mmHg)
Densité: 0.978
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009152
Numéro CAS: 759-24-0
EINECS: 212-067-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité