Ethyl phenylglyoxylate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl benzoylformate
B25292.06 B25292.14 B25292.22
B25292.06EA 30.9 EUR InStock
B25292.06 B25292.14 B25292.22
Ethyl phenylglyoxylate ≥98%
Ethyl phenylglyoxylate
Purity: 98% CAS No.: 1603-79-8 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 138-139°/18mm MDL No.: MFCD00009120
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Point d'ébullition: 138…139 °C (18 mmHg)
Densité: 1.122
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009120
Numéro CAS: 1603-79-8
EINECS: 216-504-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité