cis,cis,cis-13,16,19-Docosatrienoic acid
Fournisseur: Cayman Chemical
90170-100 90170-50 90170-25
CAYM90170-100EA 221 EUR InStock
CAYM90170-100 CAYM90170-50 CAYM90170-25
cis,cis,cis-13,16,19-Docosatrienoic acid
cis,cis,cis-13,16,19-Docosatrienoic acid
Formule: C₂₂H₃₈O₂
Numéro CAS: 28845-86-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité