Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron, Decamethylferrocene
347740010 347740050
ACRO347740010EA 130 EUR InStock
ACRO347740010 ACRO347740050
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)
Formule: C₂₀H₃₀Fe
MW: 326,30 g/mol
Point de fusion: 277 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058736
Numéro CAS: 12126-50-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité