2-Isopropyl-3-méthoxypyrazine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14463700EA 155 EUR InStock
EHERC14463700
2-Isopropyl-3-méthoxypyrazine
2-Isopropyl-3-méthoxypyrazine
Formule: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,1900 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006135
Numéro CAS: 25773-40-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité