Sodium hydroxyde-D 40% (p/p) dans le D₂O pour spectroscopie RMN (D₂O 99+ atom%D)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
175470500 175470100
ACRO175470500EA 139 EUR InStock
ACRO175470500 ACRO175470100
Sodium hydroxyde-D 40% (p/p) dans le D₂O pour spectroscopie RMN (D₂O 99+ atom%D)
Sodium hydroxyde-D
Formule: NaOD
MW: 41,01 g/mol
Densité: 1.46 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037669
Numéro CAS: 14014-06-3
EINECS: 237-825-2
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
D-Enrichment ≥99.0 %
Concentration 40 to 42 % w/w
HPLC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité