Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy)butyrique (2,4-DB), Supelco®
Fournisseur: Merck
45420-250MG-REA 27.7 EUR InStock
45420-250MG-R
Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy)butyrique (2,4-DB), Supelco®
Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy)butyrique (2,4-DB)
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂O₃
Numéro MDL: MFCD00002819
Numéro CAS: 94-82-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité