Phenylglyoxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Oxo-2-phenylacetic acid, Benzoylformic acid
105760050 105760250 105761000
ACRO105760050EA 30.7 EUR InStock
ACRO105760050 ACRO105760250 ACRO105761000
Phenylglyoxylic acid 97%
Phenylglyoxylic acid
Formule: C₈H₆O₃
MW: 150,13 g/mol
Point de fusion: 60…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002575
Numéro CAS: 611-73-4
EINECS: 210-278-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 69 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité